Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0545-1G F0545-25G F0545-5G
TCIAF0545-1GEA 18 EUR
TCIAF0545-1G TCIAF0545-25G TCIAF0545-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Peso Molecular: 192.11 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 80°C
Número MDL : MFCD00061314
Número CAS: 67515-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&vid=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %