Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 23 EUR
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Peso Molecular: 192.11 g/mol
Ponto de ebulição: 114
Densidade: 1.4
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00061313
Número CAS: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %