Print…
4-Bromopyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
B0653-25G B0653-5G
TCIAB0653-25GEA 140 EUR
TCIAB0653-25G TCIAB0653-5G
4-Bromopyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Bromopyridinium chloride
Fórmula: C₅H₅BrClN
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Número MDL : MFCD00012828
Número CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&vid=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency