Print…
4-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2383-1G A2383-5G
TCIAA2383-1GEA 67 EUR
TCIAA2383-1G TCIAA2383-5G
4-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Número MDL : MFCD00234072
Número CAS: 2247-88-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&vid=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C