Print…
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2091-25G A2091-5G
TCIAA2091-25GEA 244 EUR
TCIAA2091-25G TCIAA2091-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₉N₃
Ponto de ebulição: 254°C
Número MDL : MFCD00006106
Número CAS: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 12,05338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&vid=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C