Print…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B1983-25G B1983-5G
TCIAB1983-25GEA 56 EUR
TCIAB1983-25G TCIAB1983-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso Molecular: 232.73 g/mol
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Fusão: 83
Número MDL : MFCD00007449
Número CAS: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency