Print…
α-Bromo-p-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
B0845-25G B0845-5G
TCIAB0845-25GEA 113 EUR
TCIAB0845-25G TCIAB0845-5G
α-Bromo-p-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Peso Molecular: 215.05 g/mol
Ponto de ebulição: 316
Número MDL : MFCD00002567
Número CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&vid=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency