Print…
Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 152 EUR
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Thiophene-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (24 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005466
Número CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %