Print…
3-Nitrophthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0243-25G N0243-500G
TCIAN0243-25GEA 16 EUR
TCIAN0243-25G TCIAN0243-500G
3-Nitrophthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Nitrophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Peso Molecular: 211.13 g/mol
Ponto de ebulição: 441
Número MDL : MFCD00007138
Número CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63795eeac3eb35983af4556c998ce7ed2b32a767&vid=63795eeac3eb35983af4556c998ce7ed2b32a767&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency