Print…
Ethyl isovalerate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
I0194-25ML I0194-500ML
TCIAI0194-25MLEA 17 EUR
TCIAI0194-25ML TCIAI0194-500ML
Ethyl isovalerate ≥99.0% (por GC)
Ethyl isovalerate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 134°C
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD00009203
Número CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&vid=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %