Print…
Isovaleryl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0200-25ML I0200-500ML I0200-100ML
TCIAI0200-25MLEA 16 EUR
TCIAI0200-25ML TCIAI0200-500ML TCIAI0200-100ML
Isovaleryl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Isovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Inflamação: 18°C
Número MDL : MFCD00000738
Número CAS: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2502
ADR: 8 II
Merck Index: 14,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db54e7939d52b9c45283214ce5797b47d2685cbf&vid=db54e7939d52b9c45283214ce5797b47d2685cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %