Print…
Butyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isovaleric acid butyl ester, Butyl 3-methylbutanoate
B3718-25ML B3718-500ML
TCIAB3718-25MLEA 16 EUR
TCIAB3718-25ML TCIAB3718-500ML
Butyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Butyl isovalerate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00048775
Número CAS: 109-19-3
EINECS: 203-654-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&vid=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %