Print…
Isovaleric anhydride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopentanoic anhydride
I0199-25ML I0199-500ML
TCIAI0199-25MLEA 28 EUR
TCIAI0199-25ML TCIAI0199-500ML
Isovaleric anhydride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Isovaleric anhydride
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,9327 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00015051
Número CAS: 1468-39-9
EINECS: 215-994-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&vid=8e17a340d45f79e289dbfd9bdffa425d1dd908e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 99.0 %