Print…
3-Methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2112-1G M2112-5G
TCIAM2112-1GEA 72 EUR
TCIAM2112-1G TCIAM2112-5G
3-Methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
3-Methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Fusão: 19 °C
Densidade: 1,0568 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00205641
Número CAS: 21535-97-7
EINECS: 244-427-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&vid=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %