Print…
Methyl-m-toluate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: m-Toluic acid methyl ester, Methyl 3-methylbenzoate, 3-Toluic acid methyl ester, Methyl-3-methylbenzoate, 3-Methylbenzoic acid methyl ester
T1258-25ML T1258-500ML
TCIAT1258-25MLEA 24 EUR
TCIAT1258-25ML TCIAT1258-500ML
Methyl-m-toluate ≥98.0% (por GC)
Methyl-m-toluate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150,18
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Número MDL : MFCD00008436
Número CAS: 99-36-5
EINECS: 202-753-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f45e2650910b66ab9c0db5d6d946bd9a7e1feb0&vid=5f45e2650910b66ab9c0db5d6d946bd9a7e1feb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %