Print…
Indole-3-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
I0027-25G I0027-5G
TCIAI0027-25GEA 67 EUR
TCIAI0027-25G TCIAI0027-5G
Indole-3-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Indole-3-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 192…195 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005622
Número CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fe62a04c57b3414f943f999aca8b799a5d4572&vid=05fe62a04c57b3414f943f999aca8b799a5d4572&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 200.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency