Print…
Isophytol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0145-25ML I0145-100ML
TCIAI0145-25MLEA 26 EUR
TCIAI0145-25ML TCIAI0145-100ML
Isophytol ≥95.0% (por GC)
Isophytol
Fórmula: C₂₀H₄₀O
Ponto de ebulição: 185°C
Densidade: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 175°C
Número MDL : MFCD00048380
Número CAS: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05198
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %