Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0694-25G F0694-5G
TCIAF0694-25GEA 216 EUR
TCIAF0694-25G TCIAF0694-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Número MDL : MFCD00055635
Número CAS: 320-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf36792394f34ca5d9c25aed3fd2a153e3395c6&vid=7bf36792394f34ca5d9c25aed3fd2a153e3395c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C