Print…
3-Fluorophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0349-25G F0349-5G
TCIAF0349-25GEA 401 EUR
TCIAF0349-25G TCIAF0349-5G
3-Fluorophthalic anhydride ≥98.0% (por GC)
3-Fluorophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃FO₃
Ponto de ebulição: 283°C
Ponto de Fusão: 162…163 °C
Número MDL : MFCD00039696
Número CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&vid=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C