Print…
3-Bromofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 26 EUR
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-Bromofuran ≥98.0% (por GC)
3-Bromofuran
Fórmula: C₄H₃BrO
Peso Molecular: 146.97 g/mol
Ponto de ebulição: 103
Ponto de Inflamação: 3°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005347
Número CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %