Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 77.4 EUR
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862656
Número CAS: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III