Print…
3-Amino-5-methylisoxazole ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0980-25G A0980-250G
TCIAA0980-25GEA 78 EUR
TCIAA0980-25G TCIAA0980-250G
3-Amino-5-methylisoxazole ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-5-methylisoxazole
Fórmula: C₄H₆N₂O
Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Número MDL : MFCD00003155
Número CAS: 1072-67-9
EINECS: 214-013-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&vid=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 65.0 deg-C