Print…
Lithocholic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
L0089-25G L0089-5G
TCIAL0089-25GEA 171 EUR
TCIAL0089-25G TCIAL0089-5G
Lithocholic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Lithocholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₃
Ponto de Fusão: 190 °C
Número MDL : MFCD00003682
Número CAS: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 14,05545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=904bb7dd51f3ad093752683c1572640e9a181281&vid=904bb7dd51f3ad093752683c1572640e9a181281&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=1, EtOH)