Print…
Sodium cholate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C0325-25G C0325-500G C0325-100G
TCIAC0325-25GEA 115 EUR
TCIAC0325-25G TCIAC0325-500G TCIAC0325-100G
Sodium cholate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Sodium cholate
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₅
Ponto de Fusão: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150749
Número CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&vid=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +36.0 deg (C=0.6, EtOH)
Solubility in Water almost transparency