Print…
Cholic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C0324-25G C0324-500G
TCIAC0324-25GEA 55 EUR
TCIAC0324-25G TCIAC0324-500G
Cholic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₅
Ponto de ebulição: 545 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003672
Número CAS: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Merck Index: 14,02203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&vid=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency