Print…
Desoxicolato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
C0316-25G C0316-100G
TCIAC0316-25GEA 64 EUR
TCIAC0316-25G TCIAC0316-100G
Desoxicolato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Desoxicolato de sódio
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₄
Ponto de Fusão: 357…365 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064139
Número CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Merck Index: 14,02899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a4be77d7eeed5ef2d2533b625da94d4ef0240b&vid=b7a4be77d7eeed5ef2d2533b625da94d4ef0240b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +44.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %