Print…
Safranina O
Fornecedor: TCI
Atenção
S0145-25G S0145-500G
TCIAS0145-25GEA 27 EUR
TCIAS0145-25G TCIAS0145-500G
Safranina O
Safranina O
Fórmula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidade: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011759
Número CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 517.0 to 522.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 550 (H2O, 517.0 to 522.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %