Print…
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2832-25G D2832-5G
TCIAD2832-25GEA 202 EUR
TCIAD2832-25G TCIAD2832-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Número MDL : MFCD00156887
Número CAS: 56990-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f019af7f45bfb77765335c60f412f8c16dca47&vid=c2f019af7f45bfb77765335c60f412f8c16dca47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C