Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 157 EUR
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₆O
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00010206
Número CAS: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %