Print…
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2663-1G D2663-25G D2663-5G
TCIAD2663-1GEA 32 EUR
TCIAD2663-1G TCIAD2663-25G TCIAD2663-5G
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Número MDL : MFCD00082727
Número CAS: 16225-26-6
EINECS: 240-350-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&vid=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency