Print…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2381-25G D2381-250G
TCIAD2381-25GEA 46 EUR
TCIAD2381-25G TCIAD2381-250G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₁₅H₂₂O₃
Ponto de ebulição: 374 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 219…220 °C
Número MDL : MFCD00008827
Número CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency