Print…
3,3'-Thiodipropionic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3-Thiodipropionic acid
T0204-25G T0204-500G
TCIAT0204-25GEA 16 EUR
TCIAT0204-25G TCIAT0204-500G
3,3'-Thiodipropionic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
3,3'-Thiodipropionic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₄S
Peso Molecular: 178.21 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Número MDL : MFCD00002781
Número CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 14,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&vid=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity