Print…
3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 23 EUR
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0% (por GC)
3,3-Dimethylcyclohexanone
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59°C
Número MDL : MFCD00040178
Número CAS: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %