Print…
3-Pyridylmethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0555-25ML P0555-500ML
TCIAP0555-25MLEA 36 EUR
TCIAP0555-25ML TCIAP0555-500ML
3-Pyridylmethanol ≥98.0% (por GC)
3-Pyridylmethanol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157°C
Número MDL : MFCD00006407
Número CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 14,06527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&vid=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %