Print…
3-(Aminomethyl)pyridine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine
P0762-25ML P0762-500ML P0762-100ML
TCIAP0762-25MLEA 19 EUR
TCIAP0762-25ML TCIAP0762-500ML TCIAP0762-100ML
3-(Aminomethyl)pyridine ≥99.0% (por GC)
3-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Fusão: -21
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00006412
Número CAS: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&vid=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %