Print…
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
F0779-1G F0779-5G
TCIAF0779-1GEA 22 EUR
TCIAF0779-1G TCIAF0779-5G
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Peso Molecular: 168.17 g/mol
Ponto de ebulição: 119°C
Número MDL : MFCD01310821
Número CAS: 458-45-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&vid=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C