Print…
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 120 EUR
H56685.22 H56685.36
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
2-Naphthalenesulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Ponto de ebulição: ∼350 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124 °C
Densidade: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149271
Número CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06464