Print…
Isobutyric anhydride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0111-25ML I0111-500ML
TCIAI0111-25MLEA 16 EUR
TCIAI0111-25ML TCIAI0111-500ML
Isobutyric anhydride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Isobutyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 182°C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00008913
Número CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&vid=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %