Print…
Ethyl-O-toluate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
T0294-25G T0294-500G
TCIAT0294-25GEA 28 EUR
TCIAT0294-25G TCIAT0294-500G
Ethyl-O-toluate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-O-toluate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 227°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,0479 g/cm³ (4 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00009112
Número CAS: 87-24-1
EINECS: 201-734-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&vid=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %