Print…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2191-1G M2191-5G
TCIAM2191-1GEA 20 EUR
TCIAM2191-1G TCIAM2191-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de Inflamação: 47°C
Número MDL : MFCD00153202
Número CAS: 121643-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&vid=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %