Print…
2-Formylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
P0281-25G P0281-500G P0281-100G
TCIAP0281-25GEA 31 EUR
TCIAP0281-25G TCIAP0281-500G TCIAP0281-100G
2-Formylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 101 °C (0,4 -rr)
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003336
Número CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fac90e63c4c1bcf859a00161896207e06afa80dc&vid=fac90e63c4c1bcf859a00161896207e06afa80dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency