Print…
Benzotiazole-2-tiol ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
M0247-25G M0247-500G
TCIAM0247-25GEA 20 EUR
TCIAM0247-25G TCIAM0247-500G
Benzotiazole-2-tiol ≥99.0% (por HPLC)
Benzotiazole-2-tiol
Fórmula: C₇H₅NS₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005781
Número CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&vid=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Methanol transparency