Print…
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazole
M1357-100G M1357-25G
TCIAM1357-100GEA 111 EUR
TCIAM1357-100G TCIAM1357-25G
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂S
Peso Molecular: 164.23 g/mol
Ponto de ebulição: 349
Ponto de Fusão: 220
Número MDL : MFCD00010617
Número CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&vid=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency