Print…
6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
F0383-25G F0383-5G
TCIAF0383-25GEA 445 EUR
TCIAF0383-25G TCIAF0383-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥95.0% (por GC)
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Número MDL : MFCD00070795
Número CAS: 105728-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&vid=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %