Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0289-1G F0289-25G F0289-5G
TCIAF0289-1GEA 41 EUR
TCIAF0289-1G TCIAF0289-25G TCIAF0289-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Número MDL : MFCD00061311
Número CAS: 146137-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd52268a4a22942d8287927053713afd49a05c8&vid=2dd52268a4a22942d8287927053713afd49a05c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %