Print…
2-Acetylthiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1265-25G A1265-5G
TCIAA1265-25GEA 239 EUR
TCIAA1265-25G TCIAA1265-5G
2-Acetylthiazole ≥98.0% (por GC)
2-Acetylthiazole
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de ebulição: 90°C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00005324
Número CAS: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&vid=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %