Print…
2-Deoxi-D(-)-ribose ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D0059-25G D0059-5G
TCIAD0059-25GEA 150 EUR
TCIAD0059-25G TCIAD0059-5G
2-Deoxi-D(-)-ribose ≥98.0% (por HPLC)
2-Deoxy-D(-)-ribose
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135904
Número CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 14,02908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&vid=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency