Print…
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A1471-25G A1471-5G
TCIAA1471-25GEA 136 EUR
TCIAA1471-25G TCIAA1471-5G
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Fórmula: C₆H₅ClOS
Peso Molecular: 160.62 g/mol
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Fusão: 52
Número MDL : MFCD00005444
Número CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&vid=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C