Print…
6-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
C2056-25G C2056-5G
TCIAC2056-25GEA 158 EUR
TCIAC2056-25G TCIAC2056-5G
6-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (por GC, azoto total)
6-Chloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD00084941
Número CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&vid=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C