Print…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 30 EUR
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Fórmula: C₆H₃ClF₃N
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00042225
Número CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %